Benzoxazole 97+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1,3-Benzoxazole
Formule:
C₇H₅NO Point d'ébullition: 182…185 °C (1013 hPa) Point de fusion: 27…30 °C Densité: 1,1754 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 58 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00005765 Numéro CAS: 273-53-0 EINECS: 205-988-9 UN: 1325 ADR: 4.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to white to yellow Low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 27 to 30 °C |
GC | ≥97.0 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.01 |
Titration after Ion exchange | ≥98.5 % (On dry substance) |