Imprimer
Benzofuranne 99.5%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzo[b]furanne
105480100 105480500
ACRO105480100EA 81.9 EUR
ACRO105480100 ACRO105480500
Benzofuranne 99.5%
Benzofuranne
Formule: C₈H₆O
Point d'ébullition: 173…175 °C (760 mmHg)
Point de fusion: < –18 °C
Densité: 1,07 g/cm³
Point éclair: 50 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005847
Numéro CAS: 271-89-6
EINECS: 205-982-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Indice Merck: 13,01089
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5655 to 1.5685 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %