Imprimer
5-Amino-2-méthoxypyridine 90% tech.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
103950050 103950250 103951000
ACRO103950050EA 53.9 EUR
ACRO103950050 ACRO103950250 ACRO103951000
5-Amino-2-méthoxypyridine 90% tech.
5-Amino-2-méthoxypyridine
Formule: C₆H₈N₂O
Point d'ébullition: 85…90 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 29…31 °C
Densité: 1,575 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006264
Numéro CAS: 6628-77-9
EINECS: 229-612-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Clarity of solution Passes test
Specific optical rotation +103° to +108° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)