Imprimer
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 95% tech.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,6-Dichloropyrimidin-2-ylamine
103490100 103490500
ACRO103490100EA 108 EUR
ACRO103490100 ACRO103490500
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 95% tech.
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formule: C₄H₃Cl₂N₃
Point de fusion: 219…226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006090
Numéro CAS: 56-05-3
EINECS: 200-253-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 226 °C
HPLC ≥94 %