Imprimer
2-Amino-5-chlorobenzoxazole 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Zoxazolamine, 2-Amino-5-chloro-1,3-benzoxazole
103380050 103380250 103380010
ACRO103380050EA 88.5 EUR
ACRO103380050 ACRO103380250 ACRO103380010
2-Amino-5-chlorobenzoxazole 97%
2-Amino-5-chlorobenzoxazole
Formule: C₇H₅ClN₂O
Point d'ébullition: 309 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 180…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005770
Numéro CAS: 61-80-3
EINECS: 200-519-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,10328
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 185 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %