Imprimer
Ether de pétrole, 60…95 °C, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
87125.320EA 104 EUR
87125.320 87125.360 87125.460
Ether de pétrole, 60…95 °C, TECHNICAL
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 60…95 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < –40 °C
Densité: 0,67 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475514-35
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Distillation (min. 75 %) 60 - 95 °C
Evaporation residue Max. 60 ppm