Ninhydrine solution dans le propanol-2, réactif en spray pour CCM, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Indanetrione hydraté
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Ready-to-use spray solution with 2-propanol solvent.
Formule:
C₉H₆O₄ Poids moléculaire: 178,14 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00003791 Numéro CAS: 485-47-2 UN: 1219 ADR: 3,II |