Gant super-long (0,3 mm/11,8 mil) de haute sécurité avec finition granuleuse pour une bonne prise en main. Ce gant protège contre les produits chimiques et est parfait pour le nettoyage des cuves. Il est résistant à l'huile grâce à un triple revêtement en PVC et il conserve sa souplesse par temps froid.
- Haut niveau de protection
- Bonne tenue
- Durable
- Bonne prise en main
- Confortable
- Imperméable
- Sans phtalate
- Résistant à l'huile et à la graisse
Prévention des risques de blessures par corrosion, perforation, abrasion, contact avec la saleté, contact avec les produits chimiques, contact avec l'humidité, contact avec l'eau, contact avec l'huile.
Principaux environnements d'utilisation : Environnements à risque chimique, environnements à risque microbiologique, environnements dangereux pour la santé, environnements corrosifs, environnements exposés à des liquides, environnements humides, environnements huileux et graisseux, environnements sales.
Principaux secteurs d'utilisation : Installation Hvac, travail pétrochimique, travail chimique, travail en technologie chimique, travail dans l'industrie du papier, décontamination, assainissement, nettoyage, travail en laboratoire, travail dans l'industrie de la pêche, travail dans le secteur maritime.
Certifications: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, 4121X, EN 374-3:2003, EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B, JKL.