Imprimer
Uni6, 6729 Chaussures professionnelles ESD, à lacets
Fournisseur: Abeba
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6729/36 6729/37 6729/38 6729/39 6729/40 6729/41 6729/35 6729/42 6729/43 6729/44 6729/45 6729/46 6729/47 6729/48
ABEB6729/36EA 89.3 EUR
ABEB6729/36 ABEB6729/37 ABEB6729/38 ABEB6729/39 ABEB6729/40 ABEB6729/41 ABEB6729/35 ABEB6729/42 ABEB6729/43 ABEB6729/44 ABEB6729/45 ABEB6729/46 ABEB6729/47 ABEB6729/48
Uni6, 6729 Chaussures professionnelles ESD, à lacets
Chaussures et bottes
Les chaussures ESD sont antidérapantes sur la céramique, revêtue d'une solution SLS, et sur l'acier, revêtu de glycérol.
  • Chaussures antistatiques
  • Absorption d'énergie au niveau du talon
  • Semelle résistante au diesel
  • Perméabilité à l'eau et absorption de l'eau du matériau de surface
  • Chaussures unisexes
  • Chaussures respirantes
  • Doublure et semelle intérieure antibactériennes
  • Utilisation de semelles orthopédiques et de semelles intérieures remplaçables
Certifications: EN ISO 20347:2012; O2, FO, SRC; 2102186 02 86.