Imprimer
Électrodes sélectives combinées, perfectION™
Fournisseur: Mettler - Toledo
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
51344706 51344727 51344730 51344724 51344721 51344718 51344715 51344712 51344709 51344703 51344700 51344830 51344827 51344821 51344818 51344815 51344812 51344809 51344806 51344800 51344803
662-1280EA 1680 EUR
662-1280 662-1870 662-1914 662-1282 662-1287 662-1286 662-1281 662-1913 662-1912 662-1297 662-1911 662-1929 662-1928 662-1919 662-1918 662-1284 662-1917 662-1916 662-1283 662-1915 662-1298
Électrodes sélectives combinées, perfectION™
Électrodes Électrodes ISE
Ces électrodes sélectives combinées sont composées d'une électrode de mesure et d'une électrode de référence intégrée.
  • Jonction Click & Clear™ assurant un contact optimal entre la solution d'électrolytes et de mesure, même dans les échantillons difficiles
  • Écoulement facile de la solution d'électrolytes à travers la jonction en appuyant sur la tête d'électrode
  • Jonction à nettoyer entre les mesures; vidage et remplissage aisé de la solution d'électrolytes si nécessaire
Other electrodes available on request. For further information please contactEn savoir plus