Éthanol dénaturé, EMSURE® pour analyses (denaturé avec 1% MEK), Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ethyl alcohol denatured
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
Les solvants EMSURE® sont adaptés à un large éventail d'applications classiques de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour des applications réglementées et hautement exigeantes. EMSURE® fournit les meilleures spécifications de produit dans le monde entier. Nous déclarons que notre gamme EMSURE® est conforme à l'ACS, avec la partie réactif de la Pharmacopée européenne (Reag. Ph. Eur.) et aussi avec les normes ISO.
Formule:
H₃CCH₂OH Densité: 0,79 g/cm3 (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003568 Numéro CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) | ≥ 99.5 % |
Identity (IR) | conforms |
Free acid (as acetic acid) | ≤ 0.001 % |
Ethylmethylketone (GC) | 0.8 - 1.3 % |
Readily carbonizable substances | conforms |
Evaporation residue | ≤ 0.001 % |
Water | ≤ 0.1 % |
Al (Aluminium) | ≤ 0.00005 % |
B (Boron) | ≤ 0.00005 % |
Ba (Barium) | ≤ 0.00001 % |
Ca (Calcium) | ≤ 0.00005 % |
Cd (Cadmium) | ≤ 0.000005 % |
Co (Cobalt) | ≤ 0.000002 % |
Cr (Chromium) | ≤ 0.000002 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.000002 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.00001 % |
K (Potassium) | ≤ 0.0001 % |
Mg (Magnesium) | ≤ 0.00001 % |
Mn (Manganese) | ≤ 0.000002 % |
Ni (Nickel) | ≤ 0.000002 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.00001 % |
Sn (Tin) | ≤ 0.00001 % |
Zn (Zinc) | ≤ 0.00001 % |