Imprimer

Hématoxyline 85%, pur, certifié

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): DcH-48, Hydroxybrazilin, (6aS,11bR)-6,6a,7,11b-Tetrahydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentaol, NSC 2785, Natural Black I, Hydroxybrasilin, (+)-Hematoxylin

411160250 411161000 411165000
ACRO411160250EA 185 EUR
ACRO411160250 ACRO411161000 ACRO411165000
Hématoxyline 85%, pur, certifié
Hématoxyline
Formule: C₁₆H₁₄O₆
Poids moléculaire: 302.28 g/mol
Point de fusion: 100…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
EINECS: 208-237-3

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Light beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (1 g, 105°C, 3 h)
UV spectrophotometry ≥80 % (On dry basis)
BSC Certification Passes


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR