trans-4-Hydroxy-L(-)-proline ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99+%
CAS No.: 51-35-4
Molecular Formula: C5H9NO3
Formula Weight: 131.13
Melting Point: 270-273° dec.
Beilstein Reference: 471933
Merck Reference: 14,4840
Optical Rotation: -76° (c=4 in water)
MDL No.: MFCD00064320
Formule:
C₅H₉NO₃ Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064320 Numéro CAS: 51-35-4 EINECS: 200-091-9 Indice Merck: 14,4840 |