Imprimer
L(-)-Proline ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-(-)-Proline, H-Pro-OH
A10199.14 A10199.22 A10199.36
A10199.14EA 45.9 EUR
A10199.14 A10199.22 A10199.36
L(-)-Proline ≥99%
L(-)-Proline
Purity: 99% CAS No.: 147-85-3 Molecular Formula: C5H9NO2 Formula Weight: 115.13 Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 80810 Merck Reference: 14,7780 Optical Rotation: -84° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00064318
Formule: C₅H₉NO₂
Poids moléculaire: 115.13 g/mol
Point d'ébullition: 245
Point de fusion: ∼ 225 °C (déc.)
Densité: 1.36
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064318
Numéro CAS: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Indice Merck: 13,07871