Acide D(-)-2-hydroxy-2-phénylacetique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acide (R)-(-)-2-hydroxy-2-phénylacetique
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₈H₈O₃ Poids moléculaire: 152.15 g/mol Point d'ébullition: 322 Point de fusion: 130…132 °C Densité: 1.341 g/cm³ (20 °C) Point éclair: >190 °C |
Numéro MDL:
MFCD00064251 Numéro CAS: 611-71-2 EINECS: 210-276-6 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 130 - 132 °C |
Molar Mass | 152.15 g/mol |
Bulk Density | 670 kg/m3 |
Flash Point |
|
pH | 2.1 (60 g/l, H2O, 20 °C) |