Imprimer
Acide D(-)-2-hydroxy-2-phénylacetique ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide (R)-(-)-2-hydroxy-2-phénylacetique
L19116.14 L19116.06
L19116.14EA 108 EUR
L19116.14 L19116.06
Acide D(-)-2-hydroxy-2-phénylacetique ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Acide D(-)-2-hydroxy-2-phénylacetique
Purity: 99+% CAS No.: 611-71-2 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 131-135° Beilstein Reference: 2691094
Formule: C₈H₈O₃
Poids moléculaire: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 322
Point de fusion: 131…135 °C
Densité: 1.341 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064251
Numéro CAS: 611-71-2
EINECS: 210-276-6