Imprimer
Hématoxyline hydraté, (max. 6% H₂O)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (+)-Hématoxyline hydraté
A12431.06 A12431.14 A12431.22
A12431.06EA 56.5 EUR
A12431.06 A12431.14 A12431.22
Hématoxyline hydraté, (max. 6% H₂O)
Hématoxyline hydraté
Formule: C₁₆H₁₄O₆·xH₂O
Point de fusion: 100…120 °C
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
EINECS: 208-237-3