Imprimer
di-Potassium L(+)-tartrate hémihydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A14556.30 A14556.0B A14556.0I
A14556.30EA 48.6 EUR
A14556.30 A14556.0B A14556.0I
di-Potassium L(+)-tartrate hémihydraté ≥99%
di-Potassium L(+)-tartrate hémihydraté
Purity: 99% CAS No.: 6100-19-2 Molecular Formula: K2C4H4O6.0.5H2O Formula Weight: 235.29 (226.27anhy) Melting Point: 155° -H2O Boiling Point: 200-220° Merck Reference: 14,7677 MDL No.: MFCD00150136
Formule: KOOC(CHOH)₂COOK·0.5H₂O
Point d'ébullition: 200…220 °C
Point de fusion: 155 °C (-H₂O)
Densité: 1,98
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150136
Numéro CAS: 6100-19-2
EINECS: 213-067-8
Indice Merck: 14,7677