Imprimer
L(+)-Sodium glutamate monohydraté 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): L(+)-Sodium glutamate à 1 molécule d'eau
119940010 119940025 119940100
ACRO119940010EA 99.2 EUR
ACRO119940010 ACRO119940025 ACRO119940100
L(+)-Sodium glutamate monohydraté 99%
L(+)-Sodium glutamate monohydraté
Formule: C₅H₈NNaO₄·H₂O
Poids moléculaire: 187.13 g/mol
Point de fusion: 232 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150138
Numéro CAS: 6106-04-3
EINECS: 240-313-1
Indice Merck: 13,06278
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (100°C, 5 hrs)
Specific optical rotation +24.5° to +25.5° (20°C, 589 nm) (c=10, 2 N HCl)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Arsenic (As) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm