2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Formule:
C₈H₈BF₃O₃ Point de fusion: 186…190 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09475816 Numéro CAS: 850033-39-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...