Imprimer
(5-Chloropyrazin-2-yl)methanamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR50481-250MG OR50481-1G
APOSOR50481-250MGEA 261 EUR
APOSOR50481-250MG APOSOR50481-1G
(5-Chloropyrazin-2-yl)methanamine hydrochloride
(5-Chloropyrazin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formule: C₅H₆ClN₃·ClH
Poids moléculaire: 180.04 g/mol
Numéro MDL: MFCD16872055
Numéro CAS: 1794737-26-0