Imprimer
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR45205-250MG OR45205-1G
APOSOR45205-250MGEA 219 EUR
APOSOR45205-250MG APOSOR45205-1G
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile
Formule: C₈H₆BrNS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32219467
UN: 3276
ADR: 6.1,III