4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 90%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₄F₄O Point d'ébullition: 60 °C Densité: 1,408 Point éclair: 80 °C |
Numéro MDL:
MFCD00061314 Numéro CAS: 67515-60-0 |