Imprimer
6-Fluoro-4-cyanoquinoline N-oxide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Fluoro-1-oxidoquinolin-1-ium-4-carbonitrile
PC99144-250MG PC99144-1G
APOSPC99144-250MGEA 227 EUR
APOSPC99144-250MG APOSPC99144-1G
6-Fluoro-4-cyanoquinoline N-oxide 95%
6-Fluoro-4-cyanoquinoline N-oxide
Formule: C₁₀H₅FN₂O
Numéro MDL: MFCD33404154
Numéro CAS: 152562-07-7