Imprimer
5-Bromo-7-chlorobenzoxazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400936-250MG OR400936-1G
APOSOR400936-250MGEA 273 EUR
APOSOR400936-250MG APOSOR400936-1G
5-Bromo-7-chlorobenzoxazole 95%
5-Bromo-7-chlorobenzoxazole
Formule: C₇H₃BrClNO
Poids moléculaire: 232.46 g/mol
Numéro MDL: MFCD16468585
Numéro CAS: 1226072-26-9