Imprimer
5-Fluoro-4-iodopyridin-2-amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC912273-1G PC912273-5G PC912273-10G
APOSPC912273-1GEA 84.1 EUR
APOSPC912273-1G APOSPC912273-5G APOSPC912273-10G
5-Fluoro-4-iodopyridin-2-amine 98%
5-Fluoro-4-iodopyridin-2-amine
Formule: C₅H₄FIN₂
Numéro MDL: MFCD28722380
Numéro CAS: 1649470-53-0