Imprimer
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethanone, 4-Acetylphenylboronic acid, pinacol ester, 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethanone
OR360618-1G OR360618-5G OR360618-25G
APOSOR360618-1GEA 26.1 EUR
APOSOR360618-1G APOSOR360618-5G APOSOR360618-25G
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 95%
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₉BO₃
Poids moléculaire: 246.1099 g/mol
Point d'ébullition: 356.6/760 mm °C
Point de fusion: 63…65 °C
Densité: 1.04
Point éclair: 169.5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05863922
Numéro CAS: 171364-81-1