Imprimer
4-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC908562-250MG PC908562-1G PC908562-5G
APOSPC908562-250MGEA 63.8 EUR
APOSPC908562-250MG APOSPC908562-1G APOSPC908562-5G
4-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline 98%
4-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline
Formule: C₇H₇BrFN
Numéro MDL: MFCD19686156
Numéro CAS: 1356113-07-9