Imprimer
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC906838-1G PC906838-5G
APOSPC906838-1GEA 302 EUR
APOSPC906838-1G APOSPC906838-5G
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃F₅O
Numéro MDL: MFCD22566356
Numéro CAS: 1417569-98-2