Imprimer
4-Amino-2,5-difluorobenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC902764-1G PC902764-5G PC902764-25G
APOSPC902764-1GEA 52.2 EUR
APOSPC902764-1G APOSPC902764-5G APOSPC902764-25G
4-Amino-2,5-difluorobenzoic acid 95%
4-Amino-2,5-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₅F₂NO₂
Numéro MDL: MFCD06208208
Numéro CAS: 773108-64-8