Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2-fluoro-5(trifluoromethyl)phenylboronic acid, 4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC900987-250MG PC900987-1G PC900987-5G
APOSPC900987-250MGEA 84.1 EUR
APOSPC900987-250MG APOSPC900987-1G APOSPC900987-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₄BBrF₄O₂
Poids moléculaire: 286.81 g/mol
Numéro MDL: MFCD20441807
Numéro CAS: 1451393-15-9