Imprimer
2-Bromo-5-iodopyridin-4-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR315895-250MG OR315895-1G
APOSOR315895-250MGEA 288 EUR
APOSOR315895-250MG APOSOR315895-1G
2-Bromo-5-iodopyridin-4-amine 95%
2-Bromo-5-iodopyridin-4-amine
Formule: C₅H₄BrIN₂
Numéro MDL: MFCD27959281
Numéro CAS: 1300750-78-0