3-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₁₀OS Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD32689353 Numéro CAS: 2296417-42-8 |