3-Bromothiophene-4-sulphonyl chloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₂BrClO₂S₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD04115406 Numéro CAS: 111283-90-0 UN: 3261 ADR: 8,III |