2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzoic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₁₂O₃ |
Numéro MDL:
MFCD16778842 Numéro CAS: 1250297-02-9 |