Imprimer
3-Bromo-4-(cyclopropyl)phenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR315845-250MG OR315845-1G OR315845-5G
APOSOR315845-250MGEA 174 EUR
APOSOR315845-250MG APOSOR315845-1G APOSOR315845-5G
3-Bromo-4-(cyclopropyl)phenol 95%
3-Bromo-4-(cyclopropyl)phenol
Formule: C₉H₉BrO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD32669828
Numéro CAS: 1784977-63-4