Imprimer
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC50179-25G PC50179-100G
APOSPC50179-25GEA 31.9 EUR
APOSPC50179-25G APOSPC50179-100G
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate 97%
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate
Formule: C₁₈H₃₄BF₄P
Point de fusion: 164 °C
Numéro MDL: MFCD03840580
Numéro CAS: 58656-04-5