Imprimer
4,4'-Bipyridine -1,1'-dioxide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR22806-1G OR22806-5G OR22806-10G
APOSOR22806-1GEA 75.4 EUR
APOSOR22806-1G APOSOR22806-5G APOSOR22806-10G
4,4'-Bipyridine -1,1'-dioxide 98%
4,4'-Bipyridine -1,1'-dioxide
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Point de fusion: 298 - 306 °C
Numéro MDL: MFCD00134383
Numéro CAS: 24573-15-7