Imprimer
3-Methoxy-2,4,5-trifluoroaniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7784-1G PC7784-5G
APOSPC7784-1GEA 607 EUR
APOSPC7784-1G APOSPC7784-5G
3-Methoxy-2,4,5-trifluoroaniline 95%
3-Methoxy-2,4,5-trifluoroaniline
Formule: C₇H₆F₃NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094442
Numéro CAS: 114214-45-8