Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₅BrF₄O₂ Poids moléculaire: 301.03 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD33404168 Numéro CAS: 2091662-46-1 |