Imprimer
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC57803-250MG PC57803-1G PC57803-5G
APOSPC57803-250MGEA 125 EUR
APOSPC57803-250MG APOSPC57803-1G APOSPC57803-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₂BrF₄N
Numéro MDL: MFCD32903690
Numéro CAS: 2090965-03-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III