Imprimer
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC57801-250MG PC57801-1G PC57801-5G
APOSPC57801-250MGEA 190 EUR
APOSPC57801-250MG APOSPC57801-1G APOSPC57801-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Formule: C₈H₃BrF₄O
Numéro MDL: MFCD32903693
Numéro CAS: 2092799-77-2