Imprimer
Methyl 2-bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC57800-250MG PC57800-1G PC57800-5G
APOSPC57800-250MGEA 154 EUR
APOSPC57800-250MG APOSPC57800-1G APOSPC57800-5G
Methyl 2-bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 2-bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₅BrF₄O₂
Poids moléculaire: 301.03 g/mol
Numéro MDL: MFCD32903691
Numéro CAS: 2091662-04-1