Imprimer
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC57763-250MG PC57763-1G PC57763-5G
APOSPC57763-250MGEA 174 EUR
APOSPC57763-250MG APOSPC57763-1G APOSPC57763-5G
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₄BrF₂N
Numéro MDL: MFCD18391064
Numéro CAS: 1261760-22-8
UN: 3261
ADR: 8,II