Imprimer
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC57736-250MG PC57736-1G PC57736-5G
APOSPC57736-250MGEA 190 EUR
APOSPC57736-250MG APOSPC57736-1G APOSPC57736-5G
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₅BrF₂O
Numéro MDL: MFCD32070692
Numéro CAS: 2676196-10-2