Imprimer
2-Bromo-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC57497-1G PC57497-5G
APOSPC57497-1GEA 951 EUR
APOSPC57497-1G APOSPC57497-5G
2-Bromo-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
2-Bromo-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClFO₂
Poids moléculaire: 253.45 g/mol
Numéro MDL: MFCD24119836
Numéro CAS: 1529288-48-9