Imprimer
2-Fluoropyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC57491-50G PC57491-100G PC57491-250G
APOSPC57491-50GEA 26.1 EUR
APOSPC57491-50G APOSPC57491-100G APOSPC57491-250G
2-Fluoropyridine 97%
2-Fluoropyridine
JOC., 53, 2740 (1998): A useful precursor to a large range of 2,3-disubstituted pyridines. Fluorine is activated to nucleophilic displacement & C-3 metallation is possible.
Formule: C₅H₄FN
Point d'ébullition: 124 - 126 °C
Densité: 1,128
Point éclair: 24 °C
Numéro MDL: MFCD00006224
Numéro CAS: 372-48-5
UN: 1993
ADR: 3,III