3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₂F₅N Poids moléculaire: 207.1 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD01631623 Numéro CAS: 261945-30-6 UN: 3439 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...