Imprimer
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC57486-1G PC57486-5G
APOSPC57486-1GEA 574 EUR
APOSPC57486-1G APOSPC57486-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₃F₅O₂
Numéro MDL: MFCD34595684
Numéro CAS: 2383762-98-7