Imprimer
2-Fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC57451-500MG PC57451-1G
APOSPC57451-500MGEA 290 EUR
APOSPC57451-500MG APOSPC57451-1G
2-Fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine
2-Fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine
Formule: C₆H₅FINO
Numéro MDL: MFCD16611136
Numéro CAS: 1227580-53-1